2-Fluor-4-iodanilin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3759E-100G PC3759E-250G PC3759E-25G
APOSPC3759E-100GEA 305 DKK
APOSPC3759E-100G APOSPC3759E-250G APOSPC3759E-25G
2-Fluor-4-iodanilin 98%
2-Fluor-4-iodanilin
Formel: C₆H₅FIN
Molekylvægt: 237.02 g/mol
Kogepunkt: 259
Smeltepunkt: 55…57 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011738
CAS-nummer: 29632-74-4