5-fluorindol-2-carboxylsyre 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Fluoro-1H-indole-2-carboxylic acid
PC3758E-1G PC3758E-25G PC3758E-5G
APOSPC3758E-1GEA 273 DKK
APOSPC3758E-1G APOSPC3758E-25G APOSPC3758E-5G
5-fluorindol-2-carboxylsyre 99%
5-fluorindol-2-carboxylsyre
Formel: C₉H₆FNO₂
Molekylvægt: 179.15 g/mol
Smeltepunkt: 254…259 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00005612
CAS-nummer: 399-76-8
EINECS: 206-919-5