5-fluorsalicylsyre 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Fluoro-2-hydroxybenzoic acid
PC3756F-25G PC3756F-5G PC3756F-100G
APOSPC3756F-25GEA 458 DKK
APOSPC3756F-25G APOSPC3756F-5G APOSPC3756F-100G
5-fluorsalicylsyre 97%
5-fluorsalicylsyre
Formel: C₇H₅FO₃
Molekylvægt: 156.11 g/mol
Kogepunkt: 295
Smeltepunkt: 177…182 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002456
CAS-nummer: 345-16-4
EINECS: 206-455-3