6-fluorsalicylsyre 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 6-Fluoro-2-hydroxybenzoic acid, 2-Fluoro-6-hydroxybenzoic acid
PC3756B-1G PC3756B-25G PC3756B-5G
APOSPC3756B-1GEA 164 DKK
APOSPC3756B-1G APOSPC3756B-25G APOSPC3756B-5G
6-fluorsalicylsyre 97%
6-fluorsalicylsyre
Formel: C₇H₅FO₃
Smeltepunkt: 159…164 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00052179
CAS-nummer: 67531-86-6