5'-Fluor-2'-hydroxyacetophenon 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-(5-Fluoro-2-hydroxyphenyl)ethanone
PC3756-100G PC3756-25G PC3756-5G
APOSPC3756-100GEA 709 DKK
APOSPC3756-100G APOSPC3756-25G APOSPC3756-5G
5'-Fluor-2'-hydroxyacetophenon 98%
5'-Fluor-2'-hydroxyacetophenon
Formel: C₈H₇FO₂
Molekylvægt: 154.14 g/mol
Kogepunkt: 65…66 °C/8mmHg
Smeltepunkt: 56…58 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011668
CAS-nummer: 394-32-1
EINECS: 206-893-5