4'-Fluor-2'-hydroxyacetophenon 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3755P-100G PC3755P-25G
APOSPC3755P-100GEA 2230 DKK
APOSPC3755P-100G APOSPC3755P-25G
4'-Fluor-2'-hydroxyacetophenon 98%
4'-Fluor-2'-hydroxyacetophenon
Formel: C₈H₇FO₂
Kogepunkt: 65 °C/2mmHg
Smeltepunkt: 32…35 °C
Flammepunkt: 98 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00143203
CAS-nummer: 1481-27-2