5-Fluorodihydro-6-hydroxy-2,4(1H,3H)pyrimidinedione monohydrate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Fluoro-6-hydroxyhydrouracil monohydrate
PC3745-5G PC3745-1G PC3745-25G
APOSPC3745-5GEA 872 DKK
APOSPC3745-5G APOSPC3745-1G APOSPC3745-25G
5-Fluorodihydro-6-hydroxy-2,4(1H,3H)pyrimidinedione monohydrate 98%
5-Fluorodihydro-6-hydroxy-2,4(1H,3H)pyrimidinedione monohydrate
Formel: C₄H₇FN₂O₄
Molekylvægt: 166.11 g/mol
Smeltepunkt: >130 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00150905
CAS-nummer: 37103-91-6
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III