5-fluorcytosin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-FC, 4-Amino-5-fluoro-2-pyrimidinol, Flucytosine, 6-Amino-5-fluoropyrimidin-2(1H)-one
PC3735-100G PC3735-25G PC3735-250G
APOSPC3735-100GEA 262 DKK
APOSPC3735-100G APOSPC3735-25G APOSPC3735-250G
5-fluorcytosin 98%
5-fluorcytosin
Formel: C₄H₄FN₃O
Molekylvægt: 129.09 g/mol
Kogepunkt: 298
Smeltepunkt: 298…300 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00006035
CAS-nummer: 2022-85-7
EINECS: 217-968-7
Merck Index: 13,04151