4-fluorkanelsyre 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (2E)-3-(4-fluorophenyl)prop-2-enoic acid, p-Fluorocinnamic acid, 3-4-fluorophenyl acrylic acid, trans-4-Fluorocinnamic acid
PC3732-100G PC3732-250G PC3732-1KG PC3732-500G
APOSPC3732-100GEA 251 DKK
APOSPC3732-100G APOSPC3732-250G APOSPC3732-1KG APOSPC3732-500G
4-fluorkanelsyre 99%
4-fluorkanelsyre
Formel: C₉H₇FO₂
Molekylvægt: 166.15 g/mol
Smeltepunkt: 208…210 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004395
CAS-nummer: 459-32-5
EINECS: 207-288-9