2-fluorkanelsyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-(2-Fluorophenyl)propenoic acid
PC3730-25G PC3730-5G
APOSPC3730-25GEA 1100 DKK
APOSPC3730-25G APOSPC3730-5G
2-fluorkanelsyre 98%
2-fluorkanelsyre
Formel: C₉H₇FO₂
Molekylvægt: 166.15 g/mol
Smeltepunkt: 178…182 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004370
CAS-nummer: 451-69-4
EINECS: 207-195-3