3-Fluorpyrocatechol 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3-Fluorocatechol, 3-Fluorobenzene-1,2-diol, 3-Fluoro-1,2-dihydroxybenzene
PC3728D-1G PC3728D-25G PC3728D-5G
APOSPC3728D-1GEA 164 DKK
APOSPC3728D-1G APOSPC3728D-25G APOSPC3728D-5G
3-Fluorpyrocatechol 99%
3-Fluorpyrocatechol
Formel: C₆H₅FO₂
Molekylvægt: 128.1 g/mol
Kogepunkt: 218
Smeltepunkt: 71…73 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042582
CAS-nummer: 363-52-0
UN nummer: 3261
ADR: 8 II