2-Fluorbiphenyl 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3724-25G PC3724-5G PC3724-100G
APOSPC3724-25GEA 186 DKK
APOSPC3724-25G APOSPC3724-5G APOSPC3724-100G
2-Fluorbiphenyl 98%
2-Fluorbiphenyl
Formel: C₁₂H₉F
Kogepunkt: 248 °C
Smeltepunkt: 71…76 °C
Massefylde: 1,245 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000317
CAS-nummer: 321-60-8
EINECS: 206-290-7
UN nummer: 3077
ADR: 9+EHS,III