N-(4-Fluorobenzyl)urea 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3723E-5G PC3723E-25G
APOSPC3723E-5GEA 1200 DKK
APOSPC3723E-5G APOSPC3723E-25G
N-(4-Fluorobenzyl)urea 97%
N-(4-Fluorobenzyl)urea
Formel: C₈H₉FN₂O
Smeltepunkt: 172…175 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00085086
CAS-nummer: 76523-24-5