Benzyl-2,2,2-trifluoroethyl sulphide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC3722-25G PC3722-5G
APOSPC3722-25GEA 2970 DKK
APOSPC3722-25G APOSPC3722-5G
Benzyl-2,2,2-trifluoroethyl sulphide 97%
Benzyl-2,2,2-trifluoroethyl sulphide
Formel: C₉H₉F₃S
Kogepunkt: 45…46 °C/20mmHg
Massefylde: 1,222 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 10 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00191786
CAS-nummer: 77745-03-0
UN nummer: 1993
ADR: 3,II