4-Fluorbenzyl mercaptan 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: p-Fluorotoluene-α-thiol, 4-Fluorobenzylmercaptan
PC3721R-100G PC3721R-25G PC3721R-5G
APOSPC3721R-100GEA 3990 DKK
APOSPC3721R-100G APOSPC3721R-25G APOSPC3721R-5G
4-Fluorbenzyl mercaptan 98%
4-Fluorbenzyl mercaptan
Formel: C₇H₇FS
Molekylvægt: 142.2 g/mol
Kogepunkt: 72…74 °C/15mmHg
Massefylde: 1.157 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 76 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00040724
CAS-nummer: 15894-04-9
UN nummer: 3334
ADR: 9 III