4-Fluorbenzylchlorid 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-Fluorobenzyl chloride, p-Fluorobenzyl chloride, 1-Chloromethyl-4-fluorobenzene, α-Chloro-4-fluorotoluene, 1-(Chloromethyl)-4-fluorobenzene
PC3720-100G PC3720-500G
APOSPC3720-100GEA 164 DKK
APOSPC3720-100G APOSPC3720-500G
4-Fluorbenzylchlorid 99%
4-Fluorbenzylchlorid
Formel: C₇H₆ClF
Kogepunkt: 185 °C
Smeltepunkt: –18 °C
Massefylde: 1,207 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 60 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000913
CAS-nummer: 352-11-4
EINECS: 206-516-4
UN nummer: 2920
ADR: 8+3,II