3-[(Trifluoromethyl)thio]aniline 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC3714-5G PC3714-25G
APOSPC3714-5GEA 1210 DKK
APOSPC3714-5G APOSPC3714-25G
3-[(Trifluoromethyl)thio]aniline 97%
3-[(Trifluoromethyl)thio]aniline
Formel: C₇H₆F₃NS
Molekylvægt: 193.19 g/mol
Kogepunkt: 221…224 °C/11mmHg
Massefylde: 1.348 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 103 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00190130
CAS-nummer: 369-68-6
EINECS: 206-744-4
UN nummer: 2810
ADR: 6.1 III