3-Fluorbenzylchlorid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-(Chloromethyl)-3-fluorobenzene, α-Chloro-m-fluorotoulene, 3-Fluorobenzyl chloride
PC3710-100G PC3710-1KG PC3710-500G
APOSPC3710-100GEA 556 DKK
APOSPC3710-100G APOSPC3710-1KG APOSPC3710-500G
3-Fluorbenzylchlorid 97%
3-Fluorbenzylchlorid
Formel: C₇H₆ClF
Kogepunkt: 84 °C/29mmHg
Massefylde: 1,213 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 58 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000904
CAS-nummer: 456-42-8
EINECS: 207-264-8
UN nummer: 2920
ADR: 8+3,II