5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid methyl ester 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC3708-10G
PC3708-25G
APOSPC3708-10GEA
1430
DKK
APOSPC3708-10G
APOSPC3708-25G
5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid methyl ester 97%
5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid methyl ester
Formel:
C₈H₆F₃NO₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD08741523 CAS-nummer: 124236-37-9 |