2,4,6-Trifluorobenzenesulphonamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3697-1G PC3697-5G
APOSPC3697-1GEA 480 DKK
APOSPC3697-1G APOSPC3697-5G
2,4,6-Trifluorobenzenesulphonamide
2,4,6-Trifluorobenzenesulphonamide
Formel: C₆H₄F₃NO₂S
Smeltepunkt: 109…112 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01940428
CAS-nummer: 502642-77-5