α-Brom-4-Fluortoulen 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: α-Bromo-p-fluorotoulene, 4-Fluorobenzyl bromide, p-Fluorobenzyl bromide
PC3695-100G PC3695-25G PC3695-500G
APOSPC3695-100GEA 360 DKK
APOSPC3695-100G APOSPC3695-25G APOSPC3695-500G
α-Brom-4-Fluortoulen 98%
α-Brom-4-Fluortoulen
Formel: C₇H₆BrF
Kogepunkt: 85 °C/15mmHg
Massefylde: 1,517 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 66 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000359
CAS-nummer: 459-46-1
UN nummer: 3265
ADR: 8,II