α-Brom-2-Fluortoulen 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC3693-100G PC3693-250G PC3693-25G
APOSPC3693-100GEA 327 DKK
APOSPC3693-100G APOSPC3693-250G APOSPC3693-25G
α-Brom-2-Fluortoulen 97%
α-Brom-2-Fluortoulen
Formel: C₇H₆BrF
Kogepunkt: 62…64 °C/15mmHg
Massefylde: 1,563 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 82 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000324
CAS-nummer: 446-48-0
EINECS: 207-169-1
UN nummer: 3265
ADR: 8,II