4-Fluor-3-methoxybenzylalkohol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (4-Fluoro-3-methoxyphenyl)methanol
PC3692-1G PC3692-5G PC3692-25G
APOSPC3692-1GEA 186 DKK
APOSPC3692-1G APOSPC3692-5G APOSPC3692-25G
4-Fluor-3-methoxybenzylalkohol 97%
4-Fluor-3-methoxybenzylalkohol
Formel: C₈H₉FO₂
Molekylvægt: 156.16 g/mol
Smeltepunkt: 47…50 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00272133
CAS-nummer: 128495-45-4