2,5-Difluorpyridin 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3685-25G PC3685-5G
APOSPC3685-25GEA 933 DKK
APOSPC3685-25G APOSPC3685-5G
2,5-Difluorpyridin 96%
2,5-Difluoropyridine
Formel: C₅H₃F₂N
Kogepunkt: 115 °C
Smeltepunkt: –33 °C
Massefylde: 1,274 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04114191
CAS-nummer: 84476-99-3
UN nummer: 1993
ADR: 3,III