6-fluorpyridin-2-carbonitril
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC3684-10G PC3684-1G PC3684-5G
APOSPC3684-10GEA 1020 DKK
APOSPC3684-10G APOSPC3684-1G APOSPC3684-5G
6-fluorpyridin-2-carbonitril
6-fluorpyridin-2-carbonitril
Formel: C₆H₃FN₂
Smeltepunkt: 31…35 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09263323
CAS-nummer: 3939-15-9
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III