2-Fluoroethylamine hydrochloride 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC3677-1G PC3677-25G PC3677-5G
APOSPC3677-1GEA 502 DKK
APOSPC3677-1G APOSPC3677-25G APOSPC3677-5G
2-Fluoroethylamine hydrochloride 98%
Formel: C₂H₆FN·HCl
Smeltepunkt: 99…103 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008161
CAS-nummer: 460-08-2
EINECS: 207-302-3
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,II