2-Fluorbenzylamin 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC3670-25G PC3670-100G
APOSPC3670-25GEA 513 DKK
APOSPC3670-25G APOSPC3670-100G
2-Fluorbenzylamin 95%
2-Fluorbenzylamin
Formel: C₇H₈FN
Kogepunkt: 73…75 °C/13mmHg
Massefylde: 1,095 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 67 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008107
CAS-nummer: 89-99-6
EINECS: 201-957-9
UN nummer: 2735
ADR: 8,III