3-Fluor-4-(trifluormethyl)anilin 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Fluoro-4-trifluoromethylaniline, 4-Amino-alpha,alpha,alpha,2-tetrafluorotoluene, α,α,α,3-Tetrafluoro-p-toluidine, 4-Amino-2-fluorobenzotrifluoride, 4-Amino-α,α,α,2-tetrafluorotoluene
PC3667-25G PC3667-5G
APOSPC3667-25GEA 1120 DKK
APOSPC3667-25G APOSPC3667-5G
3-Fluor-4-(trifluormethyl)anilin 97%
3-Fluor-4-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₅F₄N
Molekylvægt: 179.12 g/mol
Smeltepunkt: 54…58 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00190120
CAS-nummer: 69411-68-3