Methyl-3-bromo-2-fluorobenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3663-1G PC3663-5G
APOSPC3663-1GEA 183 DKK
APOSPC3663-1G APOSPC3663-5G
Methyl-3-bromo-2-fluorobenzoate
Methyl-3-bromo-2-fluorobenzoate
Formel: C₈H₆BrFO₂
Smeltepunkt: 35…37 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09261255
CAS-nummer: 206551-41-9