3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3659-1G PC3659-25G PC3659-5G
APOSPC3659-1GEA 164 DKK
APOSPC3659-1G APOSPC3659-25G APOSPC3659-5G
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₉H₇F₃O₃
Smeltepunkt: 140…142 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09025409
CAS-nummer: 53985-48-1