1-(5-Fluor-2-methylphenyl)pyrrolidin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC3654-1G PC3654-5G
APOSPC3654-1GEA 985 DKK
APOSPC3654-1G APOSPC3654-5G
1-(5-Fluor-2-methylphenyl)pyrrolidin
1-(5-Fluor-2-methylphenyl)pyrrolidin
Formel: C₁₁H₁₄FN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09878397
CAS-nummer: 1000339-32-1