1-(3-Chlor-4-fluorphenyl)pyrrolidin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC3653-1G PC3653-5G
APOSPC3653-1GEA 985 DKK
APOSPC3653-1G APOSPC3653-5G
1-(3-Chlor-4-fluorphenyl)pyrrolidin
1-(3-Chlor-4-fluorphenyl)pyrrolidin
Formel: C₁₀H₁₁ClFN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09878399
CAS-nummer: 1000339-33-2