4-Chloro-2-methylthio-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3648-1G PC3648-5G
APOSPC3648-1GEA 186 DKK
APOSPC3648-1G APOSPC3648-5G
4-Chloro-2-methylthio-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
4-Chloro-2-methylthio-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formel: C₆H₄ClF₃N₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00269080
CAS-nummer: 16097-63-5