2-Fluorbenzylalkohol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (2-Fluorophenyl)methanol, 2-Fluorobenzyl Alcohol
PC3640-100G PC3640-25G
APOSPC3640-100GEA 371 DKK
APOSPC3640-100G APOSPC3640-25G
2-Fluorbenzylalkohol 97%
2-Fluorbenzylalkohol
Formel: C₇H₇FO
Kogepunkt: 97…101 °C/21mmHg
Massefylde: 1,175 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 90 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004601
CAS-nummer: 446-51-5
EINECS: 207-170-7