3-(4-fluorbenzoyl)propionsyre 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3635-100G PC3635-25G PC3635-500G
APOSPC3635-100GEA 1140 DKK
APOSPC3635-100G APOSPC3635-25G APOSPC3635-500G
3-(4-fluorbenzoyl)propionsyre 97%
3-(4-fluorbenzoyl)propionsyre
Formel: C₁₀H₉FO₃
Smeltepunkt: 99…103 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002793
CAS-nummer: 366-77-8
EINECS: 206-679-1