4-(4-Fluorobenzoyl)piperidine hydrochloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3634-25G PC3634-5G
APOSPC3634-25GEA 806 DKK
APOSPC3634-25G APOSPC3634-5G
4-(4-Fluorobenzoyl)piperidine hydrochloride 97%
4-(4-Fluorobenzoyl)piperidine hydrochloride
Formel: C₁₂H₁₅ClFNO
Smeltepunkt: 222…226 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00044912
CAS-nummer: 25519-78-2
EINECS: 247-070-0