4-Fluorbenzoylchlorid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: p-Fluorobenzoyl chloride
PC3630-100G PC3630-1KG PC3630-500G
APOSPC3630-100GEA 197 DKK
APOSPC3630-100G APOSPC3630-1KG APOSPC3630-500G
4-Fluorbenzoylchlorid 98%
4-Fluorbenzoylchlorid
Formel: C₇H₄ClFO
Kogepunkt: 82 °C/20mmHg
Smeltepunkt: 44540 °C
Massefylde: 1,326 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 82 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000684
CAS-nummer: 403-43-0
EINECS: 206-961-4
UN nummer: 3265
ADR: 8,II