3-(4-Methoxybenzyloxy)-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3-(4-Methoxy)benzyloxy-5-trifluoromethylphenylboronic acid
PC3626-1G PC3626-5G
APOSPC3626-1GEA 1210 DKK
APOSPC3626-1G APOSPC3626-5G
3-(4-Methoxybenzyloxy)-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
3-(4-Methoxybenzyloxy)-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formel: C₁₅H₁₄BF₃O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08689490
CAS-nummer: 913835-77-5