5-Fluoro-3-pyridineboronic acid 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Fluoropyridine-3-boronic acid, (5-Fluoropyridin-3-yl)boronic acid
PC3624-1G PC3624-5G PC3624-25G
APOSPC3624-1GEA 218 DKK
APOSPC3624-1G APOSPC3624-5G APOSPC3624-25G
5-Fluoro-3-pyridineboronic acid 95+%
5-Fluoro-3-pyridineboronic acid
Formel: C₅H₅BFNO₂
Molekylvægt: 140.91 g/mol
Smeltepunkt: 233…236 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07368243
CAS-nummer: 872041-86-6