4-(tert-Butylcarbamoyl)-3-fluorophenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (4-(tert-Butylcarbamoyl)-3-fluorophenyl)boronic acid
PC3623-1G PC3623-5G
APOSPC3623-1GEA 1870 DKK
APOSPC3623-1G APOSPC3623-5G
4-(tert-Butylcarbamoyl)-3-fluorophenylboronic acid 98%
4-(tert-Butylcarbamoyl)-3-fluorophenylboronic acid
Formel: C₁₁H₁₅BFNO₃
Smeltepunkt: 140…143 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08689525
CAS-nummer: 874289-18-6