5-Bromo-2-fluorobenzeneboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3621-100G PC3621-25G PC3621-5G
APOSPC3621-100GEA 2900 DKK
APOSPC3621-100G APOSPC3621-25G APOSPC3621-5G
5-Bromo-2-fluorobenzeneboronic acid 98%
Formel: C₆H₅BBrFO₂
Smeltepunkt: 220…224 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD05664307
CAS-nummer: 112204-57-6