3-Flurbenzoylchlorid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3-Fluorobenzoylchloride, m-Fluorobenzoyl chloride
PC3620-100G PC3620-25G
APOSPC3620-100GEA 360 DKK
APOSPC3620-100G APOSPC3620-25G
3-Flurbenzoylchlorid 98%
3-Flurbenzoylchlorid
Formel: C₇H₄ClFO
Kogepunkt: 189 °C
Smeltepunkt: –30 °C
Massefylde: 1,32 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 82 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000670
CAS-nummer: 1711-07-5
EINECS: 216-977-3
UN nummer: 3265
ADR: 8,II