2-Fluoro-4-methyl-5-pyridineboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3614-1G PC3614-5G
APOSPC3614-1GEA 226 DKK
APOSPC3614-1G APOSPC3614-5G
2-Fluoro-4-methyl-5-pyridineboronic acid
2-Fluoro-4-methyl-5-pyridineboronic acid
Formel: C₆H₇BFNO₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08741406
CAS-nummer: 1072944-18-3