3-Fluoro-2-methoxy-5-pyridineboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3612-1G PC3612-250MG
APOSPC3612-1GEA 409 DKK
APOSPC3612-1G APOSPC3612-250MG
3-Fluoro-2-methoxy-5-pyridineboronic acid
3-Fluoro-2-methoxy-5-pyridineboronic acid
Formel: C₆H₇BFNO₃
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD04112520
CAS-nummer: 856250-60-7