2-Fluorbenzoylchlorid 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: o-Fluorobenzoyl chloride
PC3610-100G PC3610-500G
APOSPC3610-100GEA 371 DKK
APOSPC3610-100G APOSPC3610-500G
2-Fluorbenzoylchlorid 99%
2-Fluorbenzoylchlorid
Formel: C₇H₄ClFO
Kogepunkt: 90…92 °C/15mmHg
Smeltepunkt: 44351 °C
Massefylde: 1,328 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 82 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000656
CAS-nummer: 393-52-2
EINECS: 206-887-2
UN nummer: 3265
ADR: 8,II