3-Fluoro-5-nitro-1-trifluoromethylbenzene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC3601-10G PC3601-1G PC3601-5G
APOSPC3601-10GEA 1640 DKK
APOSPC3601-10G APOSPC3601-1G APOSPC3601-5G
3-Fluoro-5-nitro-1-trifluoromethylbenzene 95%
3-Fluoro-5-nitro-1-trifluoromethylbenzene
Formel: C7H3F4NO2
Molekylvægt: 209.0978 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD07779168
CAS-nummer: 454-73-9