2-Fluoro-5-(methoxycarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3596-1G PC3596-5G
APOSPC3596-1GEA 2380 DKK
APOSPC3596-1G APOSPC3596-5G
2-Fluoro-5-(methoxycarbamoyl)phenylboronic acid 98%
2-Fluoro-5-(methoxycarbamoyl)phenylboronic acid
Formel: C₈H₉BFNO₄
Smeltepunkt: 122…124 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08436032
CAS-nummer: 874289-58-4