2-Bromo-4-fluoro-6-nitroaniline 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3591-1G PC3591-5G
APOSPC3591-1GEA 164 DKK
APOSPC3591-1G APOSPC3591-5G
2-Bromo-4-fluoro-6-nitroaniline 97%
2-Bromo-4-fluoro-6-nitroaniline
Formel: C₆H₄BrFN₂O₂
Molekylvægt: 235.01 g/mol
Smeltepunkt: 74…75 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07779528
CAS-nummer: 10472-88-5
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III