2-(Trifluoromethylthio)benzyl bromide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC3586-10G PC3586-5G
APOSPC3586-10GEA 3220 DKK
APOSPC3586-10G APOSPC3586-5G
2-(Trifluoromethylthio)benzyl bromide 98%
2-(Trifluoromethylthio)benzyl bromide
Formel: C₈H₆BrF₃S
Kogepunkt: 71 °C/1mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00236345
CAS-nummer: 238403-52-6
UN nummer: 1760
ADR: 8,III