Methyl4-Brom-3-fluorbenzoat 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Methyl 4-bromo-3-fluorobenzoate
PC3584-100G PC3584-25G PC3584-5G
APOSPC3584-100GEA 2510 DKK
APOSPC3584-100G APOSPC3584-25G APOSPC3584-5G
Methyl4-Brom-3-fluorbenzoat 98%
Methyl4-Brom-3-fluorbenzoat
Formel: C₈H₆BrFO₂
Smeltepunkt: 64…66 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08436044
CAS-nummer: 849758-12-9